Isochinolin-1-ylmethanol 95%
BLDPBD12845-250MGEA
111
EUR
BLDPBD12845-250MG
BLDPBD12845-100MG
Isochinolin-1-ylmethanol 95%
Isochinolin-1-ylmethanol
Formel:
C₁₀H₉NO Molekulargewicht: 159,1846 g/mol |
MDL Number:
MFCD03086097 CAS-Nummer: 27311-63-3 |