4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
|
|
BLDPBD128732-25GEA
370
EUR
BLDPBD128732-25G
BLDPBD128732-1G
BLDPBD128732-10G
BLDPBD128732-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 95%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molekulargewicht: 276,136 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03453659 CAS-Nummer: 195062-62-5 |