Ethyl-5-amino-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat 95+%
|
|
BLDPBD129029-1GEA
97
EUR
BLDPBD129029-1G
BLDPBD129029-250MG
BLDPBD129029-5G
Ethyl-5-amino-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat 95+%
Ethyl-5-amino-1-(3-chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₂H₁₂ClN₃O₂ Molekulargewicht: 265,7000 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00973940 CAS-Nummer: 15001-08-8 |