Ethyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD12997-100GEA
608
EUR
BLDPBD12997-100G
BLDPBD12997-10G
BLDPBD12997-250MG
BLDPBD12997-5G
BLDPBD12997-1G
BLDPBD12997-25G
Ethyl-[4-(trifluormethyl)phenyl]acetat 98%
Ethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Molekulargewicht: 232,20 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07779351 CAS-Nummer: 721-63-1 |