8-Methoxychinaldin 95%
|
|
BLDPBD13024-100MGEA
15
EUR
BLDPBD13024-100MG
BLDPBD13024-250MG
BLDPBD13024-1G
8-Methoxychinaldin 95%
8-Methoxychinaldin
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₁₁NO Molekulargewicht: 173,2111 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00034436 CAS-Nummer: 3033-80-5 |