3-Morpholinobenzaldehyd 98%
|
|
BLDPBD13194-100MGEA
30
EUR
BLDPBD13194-100MG
BLDPBD13194-5G
BLDPBD13194-1G
BLDPBD13194-250MG
3-Morpholinobenzaldehyd 98%
3-Morpholinobenzaldehyd
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 191,2264 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07772811 CAS-Nummer: 446866-87-1 |