Geranylacetat 70%
|
|
BLDPBD131966-100GEA
19
EUR
BLDPBD131966-100G
BLDPBD131966-500G
BLDPBD131966-0.5G
BLDPBD131966-1000G
BLDPBD131966-25G
Geranylacetat 70%
Geranylacetat
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₂₀O₂ Molekulargewicht: 196,29 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00015037 CAS-Nummer: 105-87-3 |