4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
|
|
BLDPBD13217-250MGEA
23
EUR
BLDPBD13217-250MG
BLDPBD13217-1G
BLDPBD13217-5G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₄BNO₄ Molekulargewicht: 235,05 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03411952 CAS-Nummer: 389621-84-5 |