3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD13444-5GEA 13 EUR
BLDPBD13444-5G BLDPBD13444-1G BLDPBD13444-25G BLDPBD13444-10G BLDPBD13444-100G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on 98%
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₈O₃
Molekulargewicht: 198,26 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006652
CAS-Nummer: 69225-59-8