Indium(III)chlorid Tetrahydrat 98+%
|
|
BLDPBD134586-25GEA
42
EUR
BLDPBD134586-25G
BLDPBD134586-5G
Indium(III)chlorid Tetrahydrat 98+%
Indium(III)chlorid Tetrahydrat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
Cl₃In·4H₂O Molekulargewicht: 293,238 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149746 CAS-Nummer: 22519-64-8 |