4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD13474-5GEA
73
EUR
BLDPBD13474-5G
BLDPBD13474-1G
BLDPBD13474-10G
BLDPBD13474-250MG
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 97%
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ Molekulargewicht: 244,29 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318728 CAS-Nummer: 183673-71-4 |