(±)-Isoborneol 90%
BLDPBD135004-5GEA 7 EUR
BLDPBD135004-5G BLDPBD135004-25G
(±)-Isoborneol 90%
(±)-Isoborneol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekulargewicht: 154,2493 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074821
CAS-Nummer: 124-76-5