2-[(Phthalimid-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
|
|
BLDPBD1366-100MGEA
80
EUR
BLDPBD1366-100MG
BLDPBD1366-250MG
BLDPBD1366-1G
2-[(Phthalimid-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
2-[(Phthalimid-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₂₁H₂₂BNO₄ Molekulargewicht: 363,215 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02179492 CAS-Nummer: 380430-66-0 |