Methyl-2,5-dibrombenzoat 98%
BLDPBD138097-25GEA 89 EUR
BLDPBD138097-0.025 BLDPBD138097-25G BLDPBD138097-5G BLDPBD138097-1G BLDPBD138097-100G BLDPBD138097-10G
Methyl-2,5-dibrombenzoat 98%
Methyl-2,5-dibrombenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆Br₂O₂
Molekulargewicht: 293,94 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144757
CAS-Nummer: 57381-43-8