Methyl-2-methoxyisonicotinat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD138325-5GEA
199
EUR
BLDPBD138325-5G
BLDPBD138325-250MG
BLDPBD138325-1G
Methyl-2-methoxyisonicotinat 98%
Methyl-2-methoxyisonicotinat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekulargewicht: 167,1620 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08436071 CAS-Nummer: 26156-51-4 |