Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD138335-25GEA 43 EUR
BLDPBD138335-25G BLDPBD138335-5G BLDPBD138335-10G BLDPBD138335-500G BLDPBD138335-1G BLDPBD138335-100G
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat 98%
Methyl-2-methyl-4-nitrobenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₉NO₄
Molekulargewicht: 195,1700 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03618407
CAS-Nummer: 62621-09-4