Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD138501-10GEA
19
EUR
BLDPBD138501-10G
BLDPBD138501-100G
BLDPBD138501-5G
BLDPBD138501-1G
BLDPBD138501-25G
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat 98%
Methyl-3,5-bis(trifluormethyl)benzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₀H₆F₆O₂ Molekulargewicht: 272,15 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00052317 CAS-Nummer: 26107-80-2 |