Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 98%
BLDPBD138617-250MGEA 25 EUR
BLDPBD138617-250MG BLDPBD138617-1G BLDPBD138617-100MG BLDPBD138617-5G
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat 98%
Methyl-3-bromimidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylat
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Molekulargewicht: 255,0681 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07021501
CAS-Nummer: 886361-98-4