1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester 97%
|
|
BLDPBD14267-1GEA
13
EUR
BLDPBD14267-1G
BLDPBD14267-10G
BLDPBD14267-250MG
BLDPBD14267-0.025G
BLDPBD14267-5G
BLDPBD14267-25G
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester 97%
1-Cyclohexenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₁₂H₂₁BO₂ Molekulargewicht: 208,1049 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD05663845 CAS-Nummer: 141091-37-4 |