N-Benzyl-4-brombenzolsulfonamid 98%
|
|
BLDPBD143422-25GEA
170
EUR
BLDPBD143422-25G
BLDPBD143422-5G
BLDPBD143422-1G
N-Benzyl-4-brombenzolsulfonamid 98%
N-Benzyl-4-brombenzolsulfonamid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂S Molekulargewicht: 326,21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00450587 CAS-Nummer: 3609-87-8 |