2-Pyrid-3-ylbenzoesäure 98%
|
|
BLDPBD14467-100MGEA
22
EUR
BLDPBD14467-100MG
BLDPBD14467-5G
BLDPBD14467-250MG
BLDPBD14467-1G
2-Pyrid-3-ylbenzoesäure 98%
2-Pyrid-3-ylbenzoesäure
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molekulargewicht: 199,2054 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426511 CAS-Nummer: 134363-45-4 |