4-Pyrid-2-ylbenzoesäure 98%
|
|
BLDPBD14473-5GEA
300
EUR
BLDPBD14473-5G
BLDPBD14473-250MG
BLDPBD14473-1G
4-Pyrid-2-ylbenzoesäure 98%
4-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molekulargewicht: 199,2100 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01830093 CAS-Nummer: 4385-62-0 |