Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat 96%
BLDPBD14509-1GEA 8 EUR
BLDPBD14509-1G BLDPBD14509-5G BLDPBD14509-10G
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat 96%
Ethyl-4-hydroxy-8-(trifluormethyl)chinolin-3-carboxylat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Molekulargewicht: 285,2186 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173387
CAS-Nummer: 23851-84-5