N-Methylisatosäureanhydrid 98%

Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH

BLDPBD145108-10GEA 111 EUR
BLDPBD145108-10G BLDPBD145108-25G BLDPBD145108-1G BLDPBD145108-5G
N-Methylisatosäureanhydrid 98%
N-Methylisatosäureanhydrid

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formel: C₉H₇NO₃
Molekulargewicht: 177,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006815
CAS-Nummer: 10328-92-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR