Palmitinsäureanhydrid 96%
BLDPBD146673-25GEA 96 EUR
BLDPBD146673-25G BLDPBD146673-0.025 BLDPBD146673-5G
Palmitinsäureanhydrid 96%
Palmitinsäureanhydrid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₃₂H₆₂O₃
Molekulargewicht: 494,8329 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008992
CAS-Nummer: 623-65-4