Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat 98%
|
|
BLDPBD148653-1GEA
84
EUR
BLDPBD148653-1G
BLDPBD148653-5G
BLDPBD148653-250MG
Kalium(2-(methylsulfonyl)phenyl)trifluoroborat 98%
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₇BF₃KO₂S Molekulargewicht: 262,1000 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115760 CAS-Nummer: 850623-65-3 |