4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD14888-1GEA 24 EUR
BLDPBD14888-1G BLDPBD14888-250MG BLDPBD14888-5G
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester 95%
4-Carbamoylphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₈BNO₃
Molekulargewicht: 247,0979 g/mol
MDL Number: MFCD05663887
CAS-Nummer: 179117-44-3