4,5,6,7-Tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97%
|
|
BLDPBD149638-250MGEA
66
EUR
BLDPBD149638-250MG
BLDPBD149638-5G
BLDPBD149638-100MG
BLDPBD149638-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydro-pyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molekulargewicht: 166,177 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09056814 CAS-Nummer: 307313-03-7 |