4-Pyridinacetamid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD149763-250MGEA 37 EUR
BLDPBD149763-250MG BLDPBD149763-1G BLDPBD149763-5G
4-Pyridinacetamid 95%
4-Pyridinacetamid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₈N₂O
Molekulargewicht: 136,15 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02685124
CAS-Nummer: 39640-62-5