5-Brom-4-methylpyrimidin 98%
|
|
BLDPBD149845-10GEA
338
EUR
BLDPBD149845-10G
BLDPBD149845-25G
BLDPBD149845-5G
BLDPBD149845-1G
BLDPBD149845-250MG
5-Brom-4-methylpyrimidin 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₅H₅BrN₂ Molekulargewicht: 173,0100 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000597 CAS-Nummer: 1439-09-4 |