2-Amino-2'-chlor-5-nitrobenzophenon 97%
BLDPBD15101-25GEA 42 EUR
BLDPBD15101-25G BLDPBD15101-10G BLDPBD15101-5G BLDPBD15101-100G
2-Amino-2'-chlor-5-nitrobenzophenon 97%
2-Amino-2'-chlor-5-nitrobenzophenon
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₁₃H₉ClN₂O₃
Molekulargewicht: 276,68 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792453
CAS-Nummer: 2011-66-7