4-(Diethylamino)azobenzol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD151732-500GEA 128 EUR
BLDPBD151732-0.025 BLDPBD151732-500G BLDPBD151732-1000G BLDPBD151732-25G BLDPBD151732-100G
4-(Diethylamino)azobenzol 98%
4-(Diethylamino)azobenzol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₆H₁₉N₃
Molekulargewicht: 253,35 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009043
CAS-Nummer: 2481-94-9