1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD15240-1GEA
93
EUR
BLDPBD15240-1G
BLDPBD15240-250MG
BLDPBD15240-10G
BLDPBD15240-5G
BLDPBD15240-25G
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure 95%
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₂BNO₄S Molekulargewicht: 301,1300 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02681892 CAS-Nummer: 129271-98-3 |