tert-Butyl-4-brom-2-fluorbenzoat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD152786-100GEA
502
EUR
BLDPBD152786-100G
BLDPBD152786-10G
BLDPBD152786-25G
BLDPBD152786-5G
BLDPBD152786-1G
tert-Butyl-4-brom-2-fluorbenzoat 98%
tert-Butyl-4-brom-2-fluorbenzoat
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₂BrFO₂ Molekulargewicht: 275,1100 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD08703426 CAS-Nummer: 889858-12-2 |