Methyl-4-phenylbenzoat 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
Synonyme:
p-Phenylbenzoic acid-OMe
BLDPBD15297-500GEA
985
EUR
BLDPBD15297-500G
BLDPBD15297-5G
BLDPBD15297-1G
BLDPBD15297-100G
BLDPBD15297-25G
Methyl-4-phenylbenzoat 95%
Methyl-4-phenylbenzoat
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molekulargewicht: 212,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017200 CAS-Nummer: 720-75-2 |