Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin 95%
|
|
BLDPBD155935-1GEA
89
EUR
BLDPBD155935-1G
BLDPBD155935-250MG
BLDPBD155935-100MG
BLDPBD155935-5G
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin 95%
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₂₄H₉F₁₈P Molekulargewicht: 670,28 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042428 CAS-Nummer: 175136-62-6 |