5-Brom-4-chlor-1H-indazol 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD157868-5GEA
140
EUR
BLDPBD157868-5G
BLDPBD157868-250MG
BLDPBD157868-1G
BLDPBD157868-10G
BLDPBD157868-25G
5-Brom-4-chlor-1H-indazol 98%
5-Bromo-4-chloro-1H-indazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₄BrClN₂ Molekulargewicht: 231,4771 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11007933 CAS-Nummer: 1082041-90-4 |