3-Chloro-2-nitroanisole 96%
|
|
BLDPBD158243-1GEA
79
EUR
BLDPBD158243-1G
BLDPBD158243-250MG
BLDPBD158243-5G
3-Chloro-2-nitroanisole 96%
3-Chloro-2-nitroanisole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₆ClNO₃ Molekulargewicht: 187,58 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14455916 CAS-Nummer: 5472-99-1 |