4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
|
|
BLDPBD158595-250MGEA
66
EUR
BLDPBD158595-250MG
BLDPBD158595-100MG
BLDPBD158595-1G
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₁BClNO₃ Molekulargewicht: 239,46 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07783865 CAS-Nummer: 871332-73-9 |