5-Brom-2-methyl-2H-indazol 97%
|
|
BLDPBD158608-250MGEA
7
EUR
BLDPBD158608-250MG
BLDPBD158608-100G
BLDPBD158608-5G
BLDPBD158608-100MG
BLDPBD158608-10G
BLDPBD158608-1G
BLDPBD158608-25G
5-Brom-2-methyl-2H-indazol 97%
5-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₇BrN₂ Molekulargewicht: 211,0600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09870047 CAS-Nummer: 465529-56-0 |