5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 95%
BLDPBD159126-250MGEA 37 EUR
BLDPBD159126-250MG
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine, 95%
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridine,
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₄BrN₃
Molekulargewicht: 198,02 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11227145
CAS-Nummer: 28279-52-9