Methyl-2-amino-5-bromisonicotinat 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD159364-25GEA 394 EUR
BLDPBD159364-25G BLDPBD159364-10G BLDPBD159364-100G BLDPBD159364-1G BLDPBD159364-250MG BLDPBD159364-5G BLDPBD159364-0.025
Methyl-2-amino-5-bromisonicotinat 98%
Methyl-2-amino-5-bromisonicotinat
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₇BrN₂O₂
Molekulargewicht: 231,0467 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09027294
CAS-Nummer: 882499-87-8