2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 97%
|
|
BLDPBD159797-250MGEA
38
EUR
BLDPBD159797-250MG
BLDPBD159797-100MG
BLDPBD159797-1G
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane 97%
2-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₃H₁₈BClO₃ Molekulargewicht: 268,544 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07782041 CAS-Nummer: 1151564-03-2 |