(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD160440-25GEA
382
EUR
BLDPBD160440-25G
BLDPBD160440-1G
BLDPBD160440-5G
BLDPBD160440-250MG
BLDPBD160440-10G
(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate 97%
(R)-Tetrahydrofuran-3-amine-4-methylbenzenesulphonate
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₇NO₄S Molekulargewicht: 259,32 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040622 CAS-Nummer: 111769-27-8 |