3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD160892-5GEA
104
EUR
BLDPBD160892-5G
BLDPBD160892-100MG
BLDPBD160892-1G
BLDPBD160892-25G
BLDPBD160892-250MG
BLDPBD160892-10G
BLDPBD160892-100G
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin 97%
3-Fluor-4-(trifluormethoxy)anilin
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₅F₄NO Molekulargewicht: 195,12 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09832383 CAS-Nummer: 1017779-69-9 |