2-Chlor-6-hydroxybenzonitril 97%
|
|
BLDPBD161281-25GEA
192
EUR
BLDPBD161281-25G
BLDPBD161281-5G
BLDPBD161281-1G
BLDPBD161281-10G
2-Chlor-6-hydroxybenzonitril 97%
2-Chlor-6-hydroxybenzonitril
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₇H₄ClNO Molekulargewicht: 153,5658 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646165 CAS-Nummer: 89999-90-6 |