4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
|
|
BLDPBD161836-10GEA
519
EUR
BLDPBD161836-10G
BLDPBD161836-1G
BLDPBD161836-250MG
BLDPBD161836-5G
4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₈BNO₆ Molekulargewicht: 224,963 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12032027 CAS-Nummer: 85107-56-8 |