2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazol 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD161906-100GEA 141 EUR
BLDPBD161906-100G BLDPBD161906-25G BLDPBD161906-5G BLDPBD161906-10G
2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazol 97%
2,3-Dimethyl-6-nitro-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₁N₃O₂
Molekulargewicht: 191,1867 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10703326
CAS-Nummer: 444731-73-1