4-Butylbiphenyl 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD16401-25GEA
24
EUR
BLDPBD16401-25G
BLDPBD16401-10G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₆H₁₈ Molekulargewicht: 210,32 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00100665 CAS-Nummer: 37909-95-8 |