3-Brompyridazin 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD164106-10GEA
244
EUR
BLDPBD164106-10G
BLDPBD164106-5G
BLDPBD164106-1G
BLDPBD164106-250MG
3-Brompyridazin 97%
3-Bromopyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formel:
C₄H₃BrN₂ Molekulargewicht: 158,9840 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD10688587 CAS-Nummer: 88491-61-6 |